Learn More
Ansell HyFlex™ Handschuhe, tauchbeschichtete Handfläche, leichte Beanspruchung, mit INTERCEPT™ und GRIP™ Technologie
Bietet besseren Schnittschutz bei bequemer Passform
Marke:  Ansell 11531100
126.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16069611
  • 187.00 CHF / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Verfügt über ein besonders leichtes Futter mit 18 Gauge; Garne mit INTERCEPT Technologie gewährleisten die EN-Schnittschutzklasse 3
  • Das Futter sorgt mit ZONZ™ -Technologie für höchsten Tragekomfort, eine erstklassige Passform, Atmungsaktivität und ergonomische Bewegungsfreiheit.
  • Eine Tauchbeschichtung an der Handinnenfläche und die spezielle Formulierung mit FORTIX™-Technologie sorgen für verbesserte Abriebfestigkeit und Griffsicherheit
  • Silikonfreies Design
  • Schmutzabdeckende Handfläche für längere Verschleißzeiten
  • EN Schnittschutzklasse 3 (ANSI Stufe 2)
  • EN-Abriebfestigkeitsklasse 4
  • Erhältlich in den Größen 6 bis 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 4
Gestrickt
Grau, Schwarz
Specific
Fiberglass, Nylon, HPPE, Spandex, Foam Nitrile
10
Montage von Kleinteilen, leichte Arbeiten, Handhabung von glatten, rutschigen oder scharfkantigen Materialien wie Glas, Blech, Fliesen und Furnier; Wartung
Gestrickt
Fiberglas, Nylon, HPPE, Spandex
11-531 10
ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Wing
21 cm
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie II
Nitril
ANSI A2
Ja
Schnittfeste Handschuhe
EN 388:4X42B, EN 388:4342
Unisex
Ansell GRIP™ Technologie
Lined
Case
HyFlex™ 11-531
8,2 in.