Learn More
Masterflex™ Luerverbindung ohne tierische Bestandteile, weiblicher ADCF-Lueranschluss auf 1/8 in. L-Anschlussadapter
Diese aus natürlichem Polypropylen ohne tierische Inhaltsstoffe gefertigten Luer-Anschlüsse erfüllen die Spezifikation gemäß Klasse VI. Cole-Parmer™ Luer-Anschlüsse ohne tierische Inhaltsstoffe gewährleisten eine hervorragende chemische Beständigkeit und eignen sich für ETO- und Gammasterilisation.
Marke: Masterflex™ 30800-08
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Adapter für weiblichen ADCF-Luer-Anschluss auf 1/8 in-L-Tülle
- Nicht für Autoklavierung empfohlen
- In 25er-Packungen lieferbar
Spezifikation
Klasse VI | |
1/8 Zoll | |
Durchsichtig |
Polypropylen | |
25 Packung |