Learn More
Ammoniumphosphat,dibasisch, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10474735 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-28-0
Fórmula molecular H9N2O4P
Peso molecular (g/mol) 132.06
Número MDL MFCD00010891
Clave InChI MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
Nombre IUPAC Diazan;hydrogenphosphat
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ammonium phosphate, dibasic
Nombre de nota p.a.
Color Weiß
pH 7.9 to 8.3 (5% soln. at 20°C)
Forma física Anhaftende Kristalle
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal (NH4)2HPO4
Índice Merck 15, 540
Información de solubilidad Solubility in water: 58g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analytisch
Envase Kunststoffflasche
Densidad 1.61
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Ammonium phosphate, dibasic