Learn More
Ammonium-Molybdat(VI)-Tetrahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944331
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 12054-85-2 | H24Mo7N6O24·4H2O | 1235.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
Summenformel H24Mo7N6O24·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 1235.86
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Schmelzpunkt 190.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min
Strukturformel (NH4)6Mo7O24·4H2O
Merck Index 15,53
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 1235.86
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.49
Dichte 2.4900g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammonium-Molybdat(VI)-Tetrahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >