Learn More
Ammoniumjodid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071898 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12027-06-4
Summenformel H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 144.94
MDL-Nummer MFCD00011424
InChI-Schlüssel UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumiodid, Azaniumiodid, Ammoniumjodid Nh4i, Ammoniumiodat, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC-Name Azanium; Iodid
SMILES [NH4+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumiodid
Menge 100 g
Strukturformel NH4I
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 144.94 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Glührückstand ≤ 0.05 %
Dampfdruck 1 mmHg (210.9 °C)