Learn More
Ammoniumiodid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464134
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144.94 g/mol
Ammonium iodide is a laboratory reagent and used as a photographic chemicals. It has wide range of applications in chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumiodid ist ein Laborreagenz und wird als photographische Chemikalien verwendet. Es verfügt über ein breites Anwendungsspektrum in der chemischen Industrie.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1770 mg/ml bei 25 °C), Methanol (400 mg/ml), Glycerin (667 mg/ml), Alkohol (270 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Unter trockenem Schutzgas handhaben.
Chemische Identifikatoren
CAS 12027-06-4
Summenformel H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 144.94
MDL-Nummer MFCD00011424
InChI-Schlüssel UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC-Name Azanium; Iodid
SMILES [NH4+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iodide
Schmelzpunkt 551°C (sublimation)
Menge 500 g
Merck Index 14,529
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1770mg/ml at 25°C),methanol (400mg/ml),glycerol (667mg/ml),alcohol (270mg/ml),and ethanol.
Formelmasse 144.94
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.7031
Empfindlichkeit Air and light sensitive; Hygroscopic
Dichte 2.514