Learn More
Ammoniumformat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924891
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Plastikflasche
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-69-2
Summenformel CH5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 63.06
InChI-Schlüssel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC-Name Azanium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium formate
Schmelzpunkt 115.0°C to 120.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HCO2NH4
Beilstein 02,8
Fieser 01,38; 13,230; 15,13
Merck Index 15,52
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 63.06
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststofftrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium formate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.