Learn More
Ammoniumchlorid, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10497460 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
1 kg
Erfüllt die Reagenzien-Spezifikationen für die Prüfung von Ph. Eur. Monographien
Spezifikation
Schmelzpunkt 335°C
CAS 12125-02-9
pH 4.6 to 6.0 (5% Solution at 25°C)
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5 to 100.5%
Summenformel ClH4N
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
IUPAC-Name Aminhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
Identifizierung Passes Test
Verlust bei Trocknung max. 0.5%
Verpackung Kunststoffflasche für Feststoffe
Dichte 1.5256 g/cm³ (20°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride BAKER
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium chloride