Learn More
Ammoniumhydrogencarbonat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10380674 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-33-7
Fórmula molecular CH5NO3
Peso molecular (g/mol) 79.06
Número MDL MFCD00012138
Clave InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
Nombre IUPAC Azanium; Wasserstoffcarbonat
SMILES N.OC(O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ammonium bicarbonate
Punto de fusión 105,0 °C
Color Weiß
Forma física Kristallpulver
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NH4HCO3
Índice Merck 15, 494
Información de solubilidad Solubility in water: 220g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.06
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analytisch
Envase Kunststofftrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.