Learn More
Amberlyst™ 15(H), hellbraune Beads, Thermo Scientific Chemicals
Stark saures Makroretikularharz
33.10 CHF - 267.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 39389-20-3 |
---|---|
Summenformel | C18H18O3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 314.399 |
MDL-Nummer | MFCD00145841 |
InChI-Schlüssel | SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | amberlyst 15, wet, ion exchange resin, 2-ethenylbenzenesulfonic acid; divinylbenzene, benzenesulfonic acid, ethenyl-, polymer with diethenylbenzene, ksc581g2r, amberlyst 15 ion-exchange resin, amberlite? ir120 hydrogen form, 2-ethenylbenzenesulfonic acid-1,2-diethenylbenzene 1:1, amberlite r ir120 hydrogen form, divinylbenzene-styrenesulfonic acid copolymer, 1,2-bis ethenyl benzene; 2-ethenylbenzenesulfonic acid |
PubChem CID | 170197 |
IUPAC-Name | 1,2-bis(Ethenyl)benzol;2-ethenylbenzolsulfonsäure |
SMILES | C=CC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11359379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089079.18 |
50 g |
33.10 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11379379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089079.30 |
250 g |
92.85 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11369379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089079.A1 |
1 kg |
267.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Amberlyst™ 15(H) is a strongly acidic cation exchange resin used as a heterogeneous acid catalysis and is suitable for non-aqueous catalysis. It is used to determine the mechanism of phenol alkylation using density functional theory (DFT). It is widely utilized as a column packing material for HPLC analysis. It is employed in separation media for Thin-layer chromatography (TLC) and paper chromatography. It is used in various chemical reactions like esterification, transesterification, Michael addition, Prins cyclization, Friedel-Crafts alkylation, acylation, cleavage of epoxides and crossed-aldol condensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
39389-20-3 | |
314.399 | |
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N | |
170197 | |
C=CC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)O |
C18H18O3S | |
MFCD00145841 | |
amberlyst 15, wet, ion exchange resin, 2-ethenylbenzenesulfonic acid; divinylbenzene, benzenesulfonic acid, ethenyl-, polymer with diethenylbenzene, ksc581g2r, amberlyst 15 ion-exchange resin, amberlite? ir120 hydrogen form, 2-ethenylbenzenesulfonic acid-1,2-diethenylbenzene 1:1, amberlite r ir120 hydrogen form, divinylbenzene-styrenesulfonic acid copolymer, 1,2-bis ethenyl benzene; 2-ethenylbenzenesulfonic acid | |
1,2-bis(Ethenyl)benzol;2-ethenylbenzolsulfonsäure |
Spezifikation
Amberlyst™ 15(H) | |
39389-20-3 | |
C18H18O3S | |
Braun | |
Insoluble in water. | |
C=CC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)O | |
314.399 |
Perlen | |
Geruchsneutral | |
MFCD00145841 | |
amberlyst 15, wet, ion exchange resin, 2-ethenylbenzenesulfonic acid; divinylbenzene, benzenesulfonic acid, ethenyl-, polymer with diethenylbenzene, ksc581g2r, amberlyst 15 ion-exchange resin, amberlite? ir120 hydrogen form, 2-ethenylbenzenesulfonic acid-1,2-diethenylbenzene 1:1, amberlite r ir120 hydrogen form, divinylbenzene-styrenesulfonic acid copolymer, 1,2-bis ethenyl benzene; 2-ethenylbenzenesulfonic acid | |
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-bis(Ethenyl)benzol;2-ethenylbenzolsulfonsäure | |
170197 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen