Learn More
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Braunglas mit schwarzen Harnstoff-Schraubverschlüssen
Diese Flaschen sind für die allgemeine Aufbewahrung vorgesehen. Azpack™ braune Weithals-Pulverflaschen aus Glas mit schwarzen Harnstoff-Schraubverschlüssen schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten.
Marke:  Azpack™ 12387148
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12387148
  • 67.50 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus braunem Kalknatronglas
  • Mit schwarzem Harnstoff-Schraubverschluss
  • Verschluss mit Zellstoff-beschichtetem Steran (PVDC) ausgekleidet
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Kalknatronglas
Schwarz
Weit
Wood Pulp-faced PVDC
58/R3
Schraubkappe
Bernsteinfarbig
20/Packung
Ja
152 mm
Harnstoff
83 mm