Learn More
Aluminiumdraht, 0.05 mm (0.002 in.) Durchmesser, hart, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308618
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Form: Ca. 0.0053 g/m; Härte: wie gezogen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silber
Namenshinweis Hard
Aussehen Silver-colored wire
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 10 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser