Learn More
Ultradünne Aluminiumfolie, 1.0 Mikrometer Dicke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348628
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Ultrathin foil
Farbe Silber
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 mm
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Odorless
Partikelgröße 1.0 Micron thick
Form Kreisförmige Scheibe auf permanenter Mylar-Tragschicht