Learn More
Ultradünne Aluminiumfolie, 1.0 Mikrometer Dicke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum Ultrathin foil |
Farbe | Silber |
Menge | 10 mm |
Geruch | Odorless |
Partikelgröße | 1.0 Micron thick |
Form | Kreisförmige Scheibe auf permanenter Mylar-Tragschicht |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Reinheit (%) | 99.995% |