Learn More
Dünne Aluminiumfolie, Thermo Scientific Chemicals
Form: ca. 0.054 g/50 x 50 mm, nicht zertifiziert, frei von Pinholes
90.45 CHF - 104.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Summenformel | Al |
Molekulargewicht (g/mol) | 26.98 |
MDL-Nummer | MFCD00134029 |
InChI-Schlüssel | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
IUPAC-Name | Aluminium |
SMILES | [Al] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11400391
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041358.FI |
50 x 50 mm |
90.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11354068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041358.GH |
100 x 100 mm |
104.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
Aluminium |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Spezifikation
Aluminum | |
7429-90-5 | |
99.0% (Metals basis) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
Aluminium | |
5359268 | |
Geruchsneutral |
Silber | |
Silver-colored thinfoil | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Dünne Folie |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen