Learn More
Aluminiumkugeln, 2.38 mm (0.094 Zoll) Durchmesser, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
53.40 CHF - 150.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11395959
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042029.KM
25 Pc.
53.40 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11305969
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042029.KN
100 Pc.
150.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7429-90-5
26.98
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
Aluminium
Al
MFCD00134029
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CHEBI:33629
[Al]
Spezifikation
Aluminum spheres
7429-90-5
(Metallbasis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Aluminium
5359268
99%
2.38mm (0.094 in.) dia.
Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt%
Al
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
[Al]
26.98
CHEBI:33629
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BD0330000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen