Learn More
Aluminiumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 12.7 mm (0.50 Zoll) Länge, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374398
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 g
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.1g/slug
Form Slug