Learn More
Aluminium-Silicium-Rohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 in.) Länge, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394378
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11145-30-5
Summenformel AlSi
Molekulargewicht (g/mol) 55.067
MDL-Nummer MFCD00143595
InChI-Schlüssel CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
IUPAC-Name Aluminium;Silikon
SMILES [Al].[Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Silicon slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Al:Si; 99:1 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Form Slug