Learn More
Aluminiumkugel, unregelmäßig, 15 mm und kleiner, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
69.00 CHF - 131.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC Aluminium
SMILES [Al]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
11316607
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
000632.36
500 g
69.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11326607
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
000632.A3
2 kg
131.00 CHF
2 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7429-90-5
26.98
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
Aluminium
Al
MFCD00134029
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CHEBI:33629
[Al]
Spezifikation
Aluminum
7429-90-5
99.9% (Metals basis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Aluminium
5359268
Geruchsneutral
Silber
Silver-colored shot
Al
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
[Al]
26.98
CHEBI:33629
Shot, unregelmäßig,15 mm und weniger
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen