Learn More
Aluminiumoxidsubstrat, 10 x 10 x 0.5 mm, 2 polierte Seiten, A-Ebene, Thermo Scientific Chemicals
Al2O3
96.45 CHF - 367.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Oxide Substrate, A Plane
Namenshinweis Polished Two Sides
Summenformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11394128
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041426.KT
Je 1
96.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11384128
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041426.KU
5 Ea.
367.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Aluminum Oxide Substrate, A Plane
Polished Two Sides
Al2O3
MFCD00003424
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen