Learn More
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It finds use in tanning leather, antiperspirant, corrosion protection, extraction of uranium, nitrating agent. It is an effective dopant for producing highly conductive thin film by utilizing the sol gel method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum nitrate nonahydrate |
Schmelzpunkt | 73.5°C (135° (decomposition)) |
Namenshinweis | nonahydrate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol,glycerol and methanol. |
Formelmasse | 375.13 (212.99 Anhydrous) |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminum nitrate nonahydrate
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.