Learn More
Aluminium-N-butanolat, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345029
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
CAS: 3085-30-1 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3085-30-1
Summenformel C12H30AlO3
Molekulargewicht (g/mol) 249.351
MDL-Nummer MFCD00015237
InChI-Schlüssel YGVBJFIUURLJDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum iii n-butoxide, aluminum; butan-1-ol
PubChem CID 50933522
IUPAC-Name Aluminium;butan-1-ol
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum n-butoxide
Schmelzpunkt 102°C
Physikalische Form Klümpchen
Menge 50 g
Strukturformel Al[O(CH2)3CH3]3
UN-Nummer UN3181
Formelmasse 246.32
Reinheit (%) ≥90%
Empfindlichkeit Moisture sensitive