Learn More
Wessington Cryogenics™ TROCKENVERSANDBEHAELTER 4L
Brand: Wessington Cryogenics™ IC4VS
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
523 mm | |
Kanister, verschließbarer Deckel | |
9,7 kg | |
Trockenversandbehälter für Flüssigstickstoff | |
4 L |
Einrastender Deckel | |
Tierärzte, Landwirtschaft, Samenbanken, Blutbanken, Forschungslabore | |
Aluminium | |
1/Packung |