Learn More
Aluminiumlactat, 90 bis 95 %, enthält ≈ 5 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303508
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
CAS: 18917-91-4 | C9H15AlO9 | 294.19 g/mol
It is used as a skin moisturizer lotion to treat dry, scaly, itchy skin, reagent in biological activity studies of aluminum and in sol-gel processing. Also used in fire foam. Aluminum L-Lactate has been used to inject aluminum into rabbits. Aluminum L-Lactate has been shown to decrease human enamel dissolution in a pH 4 acetate buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18917-91-4
Summenformel C9H15AlO9
Molekulargewicht (g/mol) 294.19
MDL-Nummer MFCD20529175
InChI-Schlüssel VXYADVIJALMOEQ-UHFFFAOYNA-K
IUPAC-Name Bis[(2-Hydroxypropanoyl)oxy]alumanyl 2-Hydroxypropanoat
SMILES CC(O)C(=O)O[Al](OC(=O)C(C)O)OC(=O)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum lactate
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Merck Index 14,348
Löslichkeitsinformationen Very soluble in cold water
Formelmasse 294.2
Reinheit (%) 90 to 95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains ≈5% water
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum lactate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminum lactate