Learn More
Aluminiumfolie, 1.5 mm (0.06 Zoll) Dicke, geglüht, 99 % (Metallbasis), Si und Fe (kombiniert) typisch 1 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430840
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum foil
Namenshinweis 1.5mm (0.06 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 500 mm
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Si and Fe (combined) typically 1%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈10.125g/50x50mm
Form Folie