Learn More
Aluminiumfolie, 0.25 mm (0.01 in.) Dicke, gebunden, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum |
Farbe | Silber |
Namenshinweis | Annealed |
Aussehen | Silver-colored foil |
Prozentgehaltsbereich | 99.9999% (Metals basis) |
Menge | 100 x 500 mm |
IUPAC-Name | Aluminium |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick |