Learn More
Aluminiumfluorid-Trihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Aluminum fluoride trihydrate is used as an additive for the production of aluminum by electrolysis. It is also used to inhibit fermentation and in the preparation of low index films. It serves as a flux ingredient for the removal of magnesium in the refining of aluminum scrap. Further, it is used in the manufacture of aluminum silicates, ceramics and glass. In addition, it acts as a catalyst for organic synthesis and filler in glass industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum fluoride trihydrate |
Schmelzpunkt | 250°C (in -3H2O) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Merck Index | 14,339 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water,acids and alkalis. Insoluble in alcohol and acetone. |
Formelmasse | 138.02 (83.98 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 97% |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Aluminum fluoride trihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.