Learn More
Aluminiumsulfat-Octadecahydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-31-8
Fórmula molecular Al2O12S3·18H2O
Peso molecular (g/mol) 666.4
Número MDL MFCD00149136
Clave InChI AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Nombre IUPAC Dialuminium;trisulfat;otadecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Aluminum sulfate octadecahydrate
Punto de fusión 86.0°C
Color Farblos bis hellgelb
pH 3 to 4 (2% soln. at 20°C)
Forma física Flüssigkeit
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal Al2(SO4)3·18H2O
Índice Merck 15,36
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.4
Porcentaje de pureza 98.0 to 110.0% (Complexometry)
Grado Extrarein
Envase Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.