Learn More
Aluminiumkaliumsulfat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10588410 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
Aluminiumkaliumsulfat, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
Molekulargewicht (g/mol) 474.37
MDL-Nummer 149143
InChI-Schlüssel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Kaliumdodecahydratdisulfat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 92°C
Farbe Weiß
pH 3.0 to 3.5
Physikalische Form Fest
Menge 3 kg
Summenformel AlH24KO20S2
Formelmasse 474.39g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Produktidentifikator
  • Aluminium potassium sulfate dodecahydrate