Learn More
Aluminiumisopropoxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3212363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse, Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-31-7
Summenformel C9H21AlO3
Molekulargewicht (g/mol) 204.25
MDL-Nummer MFCD00008870
InChI-Schlüssel SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
IUPAC-Name Aluminium;propan-2-olat
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum isopropoxide
Schmelzpunkt 129.0°C to 136.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 125.0°C to 130.0°C (38.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CHO]3Al
Menge 10 g
Fieser 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16
Merck Index 15,342
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely soluble in ethanol
Formelmasse 204.25
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Physikalische Form Kristallpulver