Learn More
Aluminiumchlorid, 98.5 %, reinst, wasserfrei, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum chloride |
Schmelzpunkt | 194.0°C |
Farbe | Grau oder weiß bis gelb |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2.5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (Argentometry) |
Strukturformel | AlCl3 |
Fieser | 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15 |
Merck Index | 15, 333 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene,nitrobenzene,,benzophenone,carbon tetrachloride and chloroform |