Learn More
Aluminiumammoniumsulfat-Dodecahydrat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10460481
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-26-1
MDL-Nummer MFCD00149958
InChI-Schlüssel WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC-Name Aluminium; Azanium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 200.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 93.5°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Summenformel H4AlNO8S2·12H2O
Strukturformel AlNH4(SO4)2·12H2O
Merck Index 15,323
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, practically insoluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 453.33
Formelmasse 453.33
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 45% to 48% (2 g, 300°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.64
Dichte 1.6400g/mL