Learn More
Tenak™ Alu FlexRack for Chest Freezers
Alu FlexRack is recommended for all applications where a flexible storage solution is needed.
Marke:  Tenak™ TE20116
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11664742
  • 143.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-10-2025
Beschreibung
  • Durch die verstellbaren Einlegeböden kann das Rack für alle Kryoboxhöhen verwendet werden
  • Lieferung mit 1 Ablage und 1 Verriegelungsstab zur Sicherung der Boxen
  • Aus Aluminium
  • Kann für alle Tiefkühltruhen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Verriegelungsstange
1
145 mm
140 mm
Aluminium
Tiefkühltruhen
505 mm