Learn More
Ansell AlphaTec™ 18 Zoll Solvex™ 37-185 Nitrilhandschuhe
Hochbelastbare, chemisch beständige Handschuhe aus Nitril in Ellenbogenlänge, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke: Ansell 37-185_7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hochbelastbare, chemisch beständige Handschuhe aus Nitril in Ellenbogenlänge, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Hochleistungs-Nitrilverbund
- Kombination aus chemischer Beständigkeit und Festigkeit für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Umgebungen
- Schutz vor Rissen, Durchstichen und Abrieb im Vergleich zu Gummi- oder Neopren-Handschuhen
- Hohes Maß an Flexibilität, Komfort und beste Fingerfertigkeit
- Geeignet für hochbelastende Reinigungsanwendungen
- Erfüllt die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600)
Spezifikation
ANSI 4 | |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III | |
Grün | |
Nitril | |
22 mil | |
EN 388:4102X, EN 388:4102 | |
Typ A | |
Bakterien, nur Pilze | |
Stulpe | |
Ohne Dichtungseinlage | |
37-185 7 117298 | |
18 in. |
FDA 21 CFR 177.2600 | |
Ja | |
Ja | |
7 | |
0.55 mm | |
Nein | |
AGJKLPT | |
Chemische Anlagen und Transport, chemische Verarbeitung, Ölraffinerie und Petrochemie, Reinigung und Entfettung, Kontakt mit Chemikalien, Lösungsmitteln, gefährlichen Flüssigkeiten, PVC-Zementen oder stehendem Wasser, Hausmeisterdienste und Instandhaltungsarbeiten | |
Sandpatch | |
ISO 18889 | |
AlphaTec™ Solvex™ 37-185 | |
45.7 cm |