Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-118 Extra Heavyweight Latex Gloves with Flocked Lining
Schutzhandschuh für die Industrie
Marke: Ansell 87118085BP
36.17 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
- Rollbündchen für leichtes Überziehen/Ausziehen
- Verlängertes Bündchen für mehr Abrieb-/Reißfestigkeit
- Mit rautenförmigem Muster an den Griffflächen
- Geeignet für viele industrielle Anwendungen
- Innenfutter aus reiner geflockter Baumwolle
- AQL 0,65
Spezifikation
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Nein | |
8,5 | |
0,8 mm | |
Typ A | |
Ja | |
Mit Beads | |
Gefüttert | |
12 in. |
Schwarz | |
Latex | |
31 mil | |
3121A | |
AKL | |
Unisex | |
100 % Baumwolle | |
Chemikalien auf Wasserbasis | |
320 mm |