Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator-Handschuhe
Tous les produits Ansell Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Description
Gummihandschuhe aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) für Handschuhkästen, hergestellt aus hochwertigem, weißem, von der FDA zugelassenem Material mit schwarzer Innenbeschichtung zur Erkennung von Bruchsicherheitsverletzungen.
- Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\3100
- Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
- Hochwertiges Material, in Übereinstimmung mit FDA CFR21
- Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
- Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
- Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
- Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
- Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
- Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
- Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhkästen
Spécification
Spécification
Farbe | Weiß |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | EPDM (Dien-Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
Produkttyp | Isolator, RABS Gloves |
Größe | 11 |
Temperature (Metric) Max | 130 °C |
Dicke (angloamerikanisch) | 0.020 in. |
Dicke (metrisch) | 0,5 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie, Elektronik |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu