Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator-Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Beschreibung
Isolatorhandschuhe aus mittelschwerem aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), hergestellt aus hochwertigem, von der FDA zugelassenem Material, welches die Anzahl der notwendigen Handschuhwechsel reduziert
- Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
- Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
- Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
- Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
- Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
- Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
- Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
- Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
- Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhboxen
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | EPDM (Dien-Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
Produkttyp | Isolator, RABS Gloves |
Größe | 9.5 |
Temperature (Metric) Max | 130 °C |
Dicke (angloamerikanisch) | 0.016 in. |
Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie, Elektronik |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator-Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur