Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator-Handschuhe
Artikelnummer. 15536234 Alle ansehen Ansell Produkte
9.5, 250 mm
Click to view available options
Größe:
9.5
11
Anschlussgröße (metrisch):
203 mm
250 mm
300 mm
Hochwertige Werkstoffe gemäß FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator-Handschuhe sind für erhöhten Komfort und Schutz in kritischen Bereichen konzipiert.
Isolatorhandschuhe aus mittelschwerem aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), hergestellt aus hochwertigem, von der FDA zugelassenem Material, welches die Anzahl der notwendigen Handschuhwechsel reduziert
  • Kategorie III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Ideale Anwendungen: Elektronik, Pharmazie
  • Konzipiert für wiederholte Autoklavensterilisation (bis zu 50 Mal), wodurch weniger Austausch der Handschuhe erforderlich ist
  • Komfortabel und gewandt mit großer Tastempfindlichkeit
  • Resistent gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gebräuchliche Desinfektionschemikalien
  • Beständig gegenüber Alterung durch Einwirkung von Sauerstoff, UV-Strahlen und Ozon
  • Widersteht Temperaturen bis 130 °C für wiederholte Sterilisation
  • Halogenfrei: zur Verbrennung geeignet
  • Verfügbare Anschlussgrößen passen zu den meisten Handschuhboxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material EPDM (Dien-Ethylen-Propylen-Kautschuk)
Produkttyp Isolator, RABS Gloves
Größe 9.5
Temperature (Metric) Max 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.016 in.
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Elektronik
Grip Design Smooth
Verpackungsart Case
Anschlussgröße (metrisch) 250 mm
Beständig gegen Wasserstoffperoxidlösungen und gängige Desinfektionsmittel
Serie 85-502
Länge (metrisch) 800 mm
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator-Handschuhe >