Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Immersionshandschuhe der Serie 57-435 aus Nitril, glasgrün und anthrazitgrau getunkt
Für einen zuverlässigen Griff und verbesserte Flexibilität. Die Ansell Edmont™ Alphatec™ Nitrit-Immersionshandschuhe der Serie 58-435 ermöglichen eine optimale Kontrolle beim Umgang mit öligen oder feuchten Gegenständen.
Marke:  Ansell™ 58435080
81.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15509451
  • 122.00 CHF / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Die Ansell Grip Technology™ gewährleistet optimale Kontrolle bei der Handhabung von öligen oder nassen Gegenständen.
  • Bei rutschigen Gegenständen ist weniger Kraft erforderlich, wodurch die Ermüdung von Hand und Arm verringert wird
  • Verbesserte Flexibilität und Fingerfertigkeit dank mit Baumwollvelours gefütterter Nitrilhülle und der eng anliegenden die Passform, die sich an die Handfläche anpasst
  • Besitzt eine 6-mil-Hülle, die gegen Kohlenwasserstoffderivate, Alkoholbasen, viele Lösungsmittel und Ester wirksam ist
  • Bietet einen hervorragenden Schutz vor Stößen, Durchstichen und Abrieb für langes Tragen
  • Faltbare Bündchen mit Rinnen verhindern das Abtropfen auf den Unterarm, während eine extra lange Manschette den Schutz bis zum oberen Unterarm verlängert
Anwendungen:
  • Handhabung von Chemikalien
  • Petrochemie
  • Gummi- und Gummizusätze
  • Handhabung von flüssigkeitsbeschichteten Metallteilen
  • Wartung von Industriewerkzeugen
  • Umgang mit Altölen
  • Abwasser- und Wasseraufbereitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 374, EN 388:2003 4001
Nitril
8
Baumvollvelours
58-435
Meergrünes Handschuhmaterial, anthrazitgraue Beschichtung, Grau
Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Stulpe
12 Paar/Polybeutel; 6 Polybeutel/Karton, 72 Paar/Karton
380 mm