Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-128
Erhöhte Fingerbeweglichkeit mit einem leichten Chemikalienschutz und integrierter ANSELL GRIP Technology™.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Material der Rückseite Nitril
Zertifizierung/Konformität EN ISO 374-1:2016/Typ A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN388:2016/X121A
Chlorinated No
Klassifikation Kategorie III
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der neue AlphaTec™ 58-128 Handschuh bietet dank seiner einzigartigen Formulierung mit ‘Thin Nitrile-Technologie’ erstklassige Leistung und optimale Flexibilität für uneingeschränkte, natürliche Bewegungsfreiheit.
  • Die dünne Nitrilbarriere bietet überlegenen Handschutz gegen reizende Flüssigkeiten und die Ansell Grip-Technologie™ ermöglicht eine präzisere Handhabung von kleinen öligen oder nassen Teilen.
  • Das Design kombiniert ein Futter aus flexiblem, offen gewebtem Strickmaterial mit einer elastischen Nitrilbeschichtung für bessere Beweglichkeit, ein besseres Tastgefühl und mehr Tragekomfort
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 2
EN ISO 374-1:2016/Typ A/JKOPST, EN ISO 374-5:2016/Virus, EN388:2016/X121A
Kategorie III
Nitril
Verbesserte Beweglichkeit durch Chemikalienschutz für leichte Belastungen und ANSELL GRIP-Technologie™
Nitril
1,5
Sandpatch
0.6 mm
Spezifisch
Nitrile
0.58 mm
Unsteril
0,175 mm
No
Ganzer Finger
grün
Ansell Grip Technology
Verbindung
12 Paar/Beutel, 144 Paar/Karton
AlphaTec™ Serie
Nitril
No
Verbindung
Index
Industrial
Grau, Grün
Nein
0.024 in.
Industrieausführung
Ja
0.022 in.
Puderfrei
58-128
0.175 mm
Type A
Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Gerade
Nylon
Polybeutel/Karton
JKOPST
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™ 58-128