Learn More
Ansell™ AccuTech™ Latexhandschuhe aus Naturgummi der Serie 55-107
Effektiver Schutz in physisch anspruchsvollen Umgebungen. Die Ansell Edmont™ Alphatec™ Naturgummihandschuhe der Serie 55-107 bieten Schutz vor Rissen und Abreibung, Schnitten und Stichen.
195.00 CHF - 209.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420:2003, A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2003
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Material Naturkautschuklatex
Produkttyp Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15521694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
55107100
10
209.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15531694
Unterlagen ansehen
Ansell™
55107090
9 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Sehr widerstandsfähig gegen die meisten Säuren, Laugen, Alkohole, Aldehyde und Ketone
  • Die Dicke erhöht die Haltbarkeit sowie die chemische und physikalische Beständigkeit
  • Durchscheinend und ungefüttert für eine effektive Reinigung
Anwendungen:
  • Biotechnologie
  • Mischung von Flüssigkeiten
  • Chemische und medizinische Forschung
  • Handhabung von Chemikalien
  • Chemische Industrie
  • Mischung/Handhabung/Übertragung/Gießen/Vermengung von Chemikalien
  • Pharmazeutika
  • Produkthandhabung - chemisch/biologisch
  • Produktschutzanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003, A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2003
Glatt
Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Rollrand/gerollt
230 mm
Naturfarben
Naturkautschuklatex
0,76 mm
10 Paar in schwarzen, versiegelten Beuteln pro Versandkarton
787 mm