Learn More
Ansell AlphaTec™ 23-200 Food Safe PVC-Coated Cotton-Lined Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Die geraute, sandgestrahlte Oberfläche verbessert die Griffsicherheit bei nassen und rutschigen Bedingungen
- 13-Gauge-Strick-Baumwollfutter erhöht den Tragekomfort.
- Konform mit den Anforderungen der FDA und der EU für den Umgang mit Lebensmitteln
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 und A1:2009, EN 374:2003 Mikroorganismen, REACH-konform |
Anwendungen | Industrial |
Farbe | Blau |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
Latex Free | Yes |
Material | PVC |
Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
Größe | 10 |