Learn More
Alpha-Chlor-o-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 552-45-4 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
25.43 CHF - 192.96 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 552-45-4 |
---|---|
Summenformel | C8H9Cl |
Molekulargewicht (g/mol) | 140.61 |
MDL-Nummer | MFCD00000899 |
InChI-Schlüssel | VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw |
PubChem CID | 11093 |
IUPAC-Name | 1-(Chlormethyl)-2-Methylbenzol |
SMILES | CC1=CC=CC=C1CCl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10744791
|
Thermo Scientific Acros
110150250 |
25 mL | Glasflasche |
25.43 CHF
25 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10677442
|
Thermo Scientific Acros
110151000 |
100 mL | Glasflasche |
55.78 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10127623
|
Thermo Scientific Acros
110155000 |
500 mL | Glasflasche |
192.96 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
552-45-4 | |
140.61 | |
VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N | |
11093 | |
CC1=CC=CC=C1CCl |
C8H9Cl | |
MFCD00000899 | |
2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw | |
1-(Chlormethyl)-2-Methylbenzol |
Spezifikation
α-Chloro-o-xylene | |
98.5 | |
-2.0°C | |
1.0800g/mL | |
73°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3C6H4CH2Cl | |
MFCD00000899 | |
15,10289 | |
2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw | |
VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N | |
1-(Chlormethyl)-2-Methylbenzol | |
11093 | |
99% |
552-45-4 | |
100.0 | |
Farblos bis hellgelb | |
197.0°C to 199.0°C | |
Echt | |
C8H9Cl | |
1.5405 to 1.5425 | |
05,364 | |
1.08 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,ketones and,chlorinated hydrocarbons | |
CC1=CC=CC=C1CCl | |
140.61 | |
140.61 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Satz
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Nach Gebrauch Gesicht, Hände und unbedeckte Haut gründlich waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Behutsam spülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 209-013-8
- a-Chloro-o-xylene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.