Learn More
Alpha 1 microglobulin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
124.03 CHF - 335.55 CHF
Spezifikation
Antigen | Alpha 1 microglobulin |
---|---|
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Konjugat | Unconjugated |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30235095
|
Proteintech
|
20 μL |
124.03 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30235106
|
Proteintech
26716-1-AP-150UL |
150 μL |
335.55 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The Alpha 1 microglobulin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Alpha 1 microglobulin. This antibody recognizes human antigen. The Alpha 1 microglobulin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spezifikation
Alpha 1 microglobulin | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Liquid | |
Human | |
EDC1; HCP; HI30; IATIL; ITI; ITIL; ITILC; UTI | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Polyclonal Antibody |
1000 μg/mL | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
259 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |