Learn More
Al-23 Schlauch, beide Enden offen (dünne Wände), Außendurchmesser: 10 mm Innendurchmesser: 9 mm, Thermo Scientific Chemicals
38.90 CHF - 90.20 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Tube |
---|---|
Namenshinweis | Both ends open (Thin walls) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11338257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031709.DM |
100 mm |
38.90 CHF
100 Millimeter |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11308257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031709.DR |
200 mm |
63.60 CHF
200 Millimeter |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11318257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031709.DW |
300 mm |
90.20 CHF
300 Millimeter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Tube | |
Both ends open (Thin walls) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen