Learn More
Al-23 Schlauch, beide Enden offen (dünne Wände), Außendurchmesser: 8 mm Innendurchmesser: 7 mm, Thermo Scientific Chemicals
42.00 CHF - 88.55 CHF
Spezifikation
Namenshinweis | Both ends open (Thin walls) |
---|---|
Form | Röhrchen, beide Enden offen (dünnwandig), Außendurchmesser: 8 mm Innendurchmesser: 7 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11388247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031708.DM |
100 mm |
42.00 CHF
100 Millimeter |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11378247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031708.DR |
200 mm |
68.60 CHF
200 Millimeter |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11368247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031708.DW |
300 mm |
88.55 CHF
300 Millimeter |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Both ends open (Thin walls) | |
Röhrchen, beide Enden offen (dünnwandig), Außendurchmesser: 8 mm Innendurchmesser: 7 mm |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen