Learn More
Al-23 Schlauch, beide Enden offen, Außendurchmesser: 3 mm Innendurchmesser: 1.6 mm, Thermo Scientific™
25.15 CHF - 134.45 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Tube |
---|---|
Namenshinweis | Both ends open |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11363907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031553.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11303917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031553.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11373907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031553.DW |
300 mm | N/A | ||||||
11353907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031553.EH |
600 mm | N/A | ||||||
11313917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031553.EM |
800 mm | N/A | ||||||
11393907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031553.EO |
1000 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Tube | |
Both ends open |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen