Learn More
Al-23 Rechteckplatte, L x B: 50 x 25 mm, Dicke: 4 mm, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033155.KF
67.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Rectangular Plate | |
Je 1 | |
Platte |