Learn More
Al-23 Isolierschlauch, beide Enden offen (dünne Wand), Außendurchmesser: 1.6 mm Innendurchmesser: 0.8 mm, Thermo Scientific Chemicals
0.05 CHF - 61.65 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Insulating Tube |
---|---|
Namenshinweis | Both ends open (Thin Wall) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11397498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031485.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11307508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031485.DR |
200 mm |
39.55 CHF
200 Millimeter |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11377498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031485.DW |
300 mm |
61.65 CHF
300 Millimeter |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15441187
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031485.Q@ |
400 mm |
0.05 CHF
400 Millimeter |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Insulating Tube | |
Both ends open (Thin Wall) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen