Learn More
Al-23 Isolierbeads, Außendurchmesser: 4 mm, vier 0,8 mm-Bohrungen, Länge: 10 mm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493505
Click to view available options
Menge:
100 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Insulating Beads
Namenshinweis 4 channels
Menge 100 Pk.
Form Isolierende Beads